Learn More
1,2-Dichlorobenzene, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
50.00 - 560.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 95-50-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H4Cl2 |
MDL-nummer | 535 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Aantal | Verpakking | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10438980
|
Fisher Chemical
D/1600/15 |
1 L | Amber glass bottle |
50.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10191610
|
Fisher Chemical
D/1600/17 |
2.5 L | Amber glass bottle |
135.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10765901
|
Fisher Chemical
D/1600/PB17 |
2.5 L | Plastic Coated Glass bottle |
560.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Descripción
Identificadores de productos químicos
95-50-1 | |
C6H4Cl2 | |
535 |
Especificaciones
95-50-1 | |
179°C | |
535 | |
1.3mbar at 20°C |
-15°C | |
C6H4Cl2 | |
147g/mol | |
Liquid |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 1,2-Dichlorobenzene
Palabra de advertencia
- Waarschuwing
Clasificación
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Indicaciones de peligro
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Consejos de prudencia
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto