Learn More
1,2-Diaminopropane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
49.65 - 212.06
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 78-90-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H10N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 74.13 |
MDL-nummer | MFCD00008089 |
InChI Key | AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N |
Synoniem | 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine |
PubChem CID | 6567 |
ChEBI | CHEBI:30630 |
IUPAC Name | propane-1,2-diamine |
SMILES | CC(N)CN |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10458233
|
Thermo Scientific Acros
152402500 |
250 mL | Glass bottle |
49.65
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10467930
|
Thermo Scientific Acros
152400010 |
1 L | Glass bottle |
134.67
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
11915191
|
Thermo Scientific Acros
152400025 |
2.5 L | Glass bottle |
212.06
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
78-90-0 | |
74.13 | |
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N | |
6567 | |
propane-1,2-diamine |
C3H10N2 | |
MFCD00008089 | |
1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine | |
CHEBI:30630 | |
CC(N)CN |
Specificatie
1, 2-Diaminopropane | |
98.5 | |
-37.0°C | |
119.0°C to 120.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH(NH2)CH2NH2 | |
MFCD00008089 | |
15,7965 | |
1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine | |
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N | |
propane-1,2-diamine | |
6567 | |
74.13 |
78-90-0 | |
100.0 | |
0.8700g/mL | |
33°C | |
C3H10N2 | |
1.4450 to 1.4470 | |
04,257 | |
0.87 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, soluble in acetone, benzene, chloroform and, ethanol | |
CC(N)CN | |
74.13 | |
CHEBI:30630 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Flammable liquid and vapor.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cau
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-155-9
- 1,2-Diaminopropane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H311-Giftig bij contact met de huid.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.