Learn More
1,2,3-Trichloropropane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
32.16 - 78.09
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 96-18-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H5Cl3 |
Molecular Weight (g/mol) | 147.42 |
MDL-nummer | MFCD00000946 |
InChI Key | CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132 |
PubChem CID | 7285 |
ChEBI | CHEBI:34036 |
IUPAC Name | 1,2,3-trichloropropane |
SMILES | ClCC(Cl)CCl |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11386886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04312.30 |
250 g |
32.16
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11396886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04312.0B |
1000 g |
78.09
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
1,2,3-Trichloropropane is used to study its reaction with OH regarding it spotential atmospheric relevance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1,2,3-Trichloropropane is used to study its reaction with OH regarding it spotential atmospheric relevance.
Solubility
Slightly soluble in water (2 g/L at 25°C).
Notes
Special handling precautions required. View MSDS prior to purchase. MSDS are available online at www.alfa.com
Chemische identificatiekenmerken
96-18-4 | |
147.42 | |
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N | |
7285 | |
1,2,3-trichloropropane |
C3H5Cl3 | |
MFCD00000946 | |
trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132 | |
CHEBI:34036 | |
ClCC(Cl)CCl |
Specificatie
1,2,3-Trichloropropane | |
-14°C | |
156°C to 158°C | |
C3H5Cl3 | |
MFCD00000946 | |
1732068 | |
Slightly soluble in water (2g/L at 25°C). | |
ClCC(Cl)CCl | |
147.42 | |
CHEBI:34036 | |
≥98% |
96-18-4 | |
1.385 | |
74°C (165°F) | |
1.4822 | |
UN2810 | |
trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132 | |
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3-trichloropropane | |
7285 | |
147.43 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H350-H360-H302-H312-H332-H227
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Combustible liquid.
P201-P202-P210-P264b-P270-P281-P301+P312-P302+P352-P308+P313-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312-H350-H360F
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 202-486-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TZ9275000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- 1,2,3-trichloropropane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H350-Kan kanker veroorzaken.
- H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: 1,2,3-Trichloropropane