Learn More
Zirconium wire, 1.14mm (0.045in) dia, 99.2% (metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max, Thermo Scientific Chemicals
62.61 - 523.61
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-67-7
Moleculaire formule Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synoniem zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11332588
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014627.G2
2 m
62.61
2 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11342588
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014627.G6
10 m
145.73
10 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11356938
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
014627.H2
50 m
523.61
50 meter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-67-7
91.22
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
23995
zirconium
Zr
MFCD00011303 MFCD00148878
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CHEBI:33342
[Zr]
Specificatie
Zirconium wire
7440-67-7
Zr
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
[Zr]
91.22
CHEBI:33342
Odorless
Wire
1.14mm (0.045 in.) dia.
(metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max.
MFCD00011303 MFCD00148878
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
zirconium
23995
99.2%
≈6.64g/m
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures