Learn More
Zirconium oxide, Yttria stabilized, Grinding Pieces; Diameter (mm), 10, Thermo Scientific Chemicals
133.67 - 471.35
Chemische identificatiekenmerken
MDL-nummer MFCD00145546
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11399408
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043286.30
250 g
133.67
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11309418
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043286.A1
1 kg
471.35
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD00145546
Specificatie
Zirconium oxide
MFCD00145546
Off-white chunks
White
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures