Learn More
Zirconium Oxide, Catalyst Support, Tungstated, Thermo Scientific™
115.00 - 1125.00
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15452397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045597.22 |
100 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15462397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045597.36 |
500 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15472397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045597.A4 |
2.5 kg | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische identificatiekenmerken
MFCD00168096 |
Specificatie
Zirconium Oxide | |
Pellets | |
MFCD00168096 |
Veiligheid en behandeling
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Zirconium oxide, catalyst support, tungstated
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Zirconium oxide