Learn More
Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate, 98+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalyst support
48.37 - 443.21
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7446-31-3
Moleculaire formule H8O12S2Zr
Molecular Weight (g/mol) 355.40
MDL-nummer MFCD00149267
InChI Key NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Synoniem zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
PubChem CID 23219663
IUPAC Name zirconium(4+);disulfate;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11369457
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041041.22
100 g
48.37
100 gram
11349457
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041041.36
500 g
139.70
500 gram
11359457
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041041.A3
2 kg
443.21
2 kg
Beschrijving
Beschrijving
Catalyst support.Zirconium disulfate tetrahydrate is used in organic synthesis. It is also used in tanning white leather. Further, it is used as catalyst supports to precipitate proteins and amino acids. It is also useful in chemical analysis. It plays an essential role as an additive for lubricants and as a pigment stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7446-31-3
355.40
NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
23219663
O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
H8O12S2Zr
MFCD00149267
zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
zirconium(4+);disulfate;tetrahydrate
Specificatie
Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
White
H8O12S2Zr
14,10182
Soluble in water.
O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
355.40
355.40 (283.34 Anhydrous)
3.22 g/mL
7446-31-3
(metals basis)
MFCD00149267
zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
zirconium(4+);disulfate;tetrahydrate
23219663
≥98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-694-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Zirconium sulfate tetrahydrate