Learn More
Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
45.68 - 699.48
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10026-11-6
Moleculaire formule Cl4Zr
Molecular Weight (g/mol) 233.03
MDL-nummer MFCD00011306
Synoniem Zirconium tetrachloride
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10114980
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
206410050
5 g Glass bottle
45.68
5 gram
10308680
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
206411000
100 g Glass bottle
85.63
100 gram
10318680
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
206415000
500 g Glass bottle
143.20
500 gram
13418458
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
206410025
2.5 kg Glass bottle
699.48
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10026-11-6
233.03
Zirconium tetrachloride
Cl4Zr
MFCD00011306
Specificatie
Zirconium(IV) chloride
98%
White
98%
ZrCl4
01,1295
15,10374
Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl and zro2, soluble in alcohol and ether
233.03
2.8
437.0°C
10026-11-6
Fine Powder
Cl4Zr
MFCD00011306
13,16
Zirconium tetrachloride
233.03
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May be corrosive to metals.
Reacts violently with water.
Corrosive to the respiratory tract.
GHS P Statement
Wear respiratory protection.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
C
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-058-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.