Learn More
Zirconium fluoride, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
79.80 - 228.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7783-64-4
Moleculaire formule F4Zr
Molecular Weight (g/mol) 167.21
MDL-nummer MFCD00011307
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10792761
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
299790250
25 g Plastic bottle
79.80
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10702771
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
299791000
100 g Plastic bottle
228.14
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7783-64-4
F4Zr
167.21
MFCD00011307
Specificatie
905.0°C
640.0°C
7783-64-4
Fine Crystalline Powder
F4Zr
MFCD00011307
Solubility in water: 1.388 g/100mL. Other solubilities: slightly soluble in hf
167.21
Zirconium fluoride
99.5%
White
99.4% min
ZrF4
15, 10375
167.21
99.5%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-018-1
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7875000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Zirconium fluoride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Zirconium fluoride