Learn More
Zirconium aluminide, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
158.79 - 491.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12004-83-0
Moleculaire formule Al3Zr
Molecular Weight (g/mol) 172.169
MDL-nummer MFCD00064837
InChI Key PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N
Synoniem zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium
PubChem CID 6336544
IUPAC Name aluminum;zirconium
SMILES [Al].[Al].[Al].[Zr]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11308117
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
022886.14
25 g N/A N/A N/A
11398107
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
022886.22
100 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12004-83-0
172.169
PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N
6336544
[Al].[Al].[Al].[Zr]
Al3Zr
MFCD00064837
zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium
aluminum;zirconium
Specificatie
Zirconium aluminide
Lump
Al3Zr
zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium
PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N
aluminum;zirconium
6336544
99%
12004-83-0
(metals basis)
MFCD00064837
Insoluble in water.
[Al].[Al].[Al].[Zr]
172.169
172.17
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 234-462-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Zirconium aluminide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .