Learn More
Zincon monosodium salt, Thermo Scientific Chemicals
34.27 - 427.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 62625-22-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C20H16N4NaO6S |
Molecular Weight (g/mol) | 463.42 |
MDL-nummer | MFCD00064385 |
InChI Key | IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N |
PubChem CID | 131856391 |
IUPAC Name | 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoic acid;sodium |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11451307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24256.03 |
1 g |
34.27
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11461307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24256.06 |
5 g |
104.52
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11471307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24256.14 |
25 g |
427.13
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsZincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
Solubility
Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Chemische identificatiekenmerken
62625-22-3 | |
463.42 | |
IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N | |
2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoic acid;sodium |
C20H16N4NaO6S | |
MFCD00064385 | |
131856391 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na] |
Specificatie
Zincon monosodium salt | |
∽203°C (decomposition) | |
MFCD00064385 | |
Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents. | |
C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na] | |
463.42 | |
462.42 |
62625-22-3 | |
C20H16N4NaO6S | |
3872699 | |
IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N | |
2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)amino]-C-phenylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoic acid;sodium | |
131856391 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 263-651-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Zincon monosodium salt
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Zincon monosodium salt