Learn More
Zinc neodecanoate, Zn 17.9-18.2%, Thermo Scientific Chemicals
94.80 - 435.17
Chemische identificatiekenmerken
CAS 27253-29-8
Moleculaire formule C20H40O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 409.916
MDL-nummer MFCD00014384
InChI Key VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
PubChem CID 117064711
IUPAC Name 7,7-dimethyloctanoic acid;zinc
SMILES CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11309687
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041312.30
250 g
94.80
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11389677
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041312.A1
1 kg
164.82
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11399677
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
041312.A7
5 kg
435.17
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Zinc neodecanoate is used as a catalyst, lubricant additive and drier. Further it is used in the production of rubber and plastic products. In addition it serves as a polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
27253-29-8
409.916
VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
117064711
CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
C20H40O4Zn
MFCD00014384
zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
7,7-dimethyloctanoic acid;zinc
Specificatie
Zinc neodecanoate
Brown
C20H40O4Zn
zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate
VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N
7,7-dimethyloctanoic acid;zinc
117064711
Liquid
27253-29-8
102°C (216°F)
MFCD00014384
Immiscible with water.
CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn]
409.916
407.89
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 248-370-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures