Learn More
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific Chemicals
32.16 - 397.98
Chemische identificatiekenmerken
CAS 168106-25-0
Moleculaire formule C4F12N2O8S4Zn
Molecular Weight (g/mol) 625.651
MDL-nummer MFCD16621474
InChI Key QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
Synoniem Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131849436
IUPAC Name zinc;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15482787
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
046880.MD
250 mg
32.16
250 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15462787
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
046880.03
1 g
93.16
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15472787
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
046880.06
5 g
397.98
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as a Catalyst for Enantioselective Friedel-Crafts alkylation of pyrroles with β-CF3 acrylates, Stereoselective Diels-Alder reaction, Tandem cyclopropane ring-opening / Conia-ene cyclization Aromatic nitration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
168106-25-0
625.651
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
131849436
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
C4F12N2O8S4Zn
MFCD16621474
Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
zinc;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
Specificatie
Zinc bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
143°C to 147°C
>110°C (230°F)
[(CF3SO2)2N]2Zn
Moisture sensitive
It is soluble in CH2Cl2 and H2O.
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Zn+2]
625.651
625.65
168106-25-0
White
C4F12N2O8S4Zn
MFCD16621474
Zinc triflimide; Zinc trifluoromethanesulfonimide
QEORIOGPVTWFMH-UHFFFAOYSA-N
zinc;bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide
131849436
Solid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Productidentificatie
  • Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Zinc bis(trifluoromethylsulfonyl)imide