Learn More
Zinc acetate, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
111.56 - 265.32
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 557-34-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H6O4Zn |
Molecular Weight (g/mol) | 183.48 |
MDL-nummer | MFCD00012454 |
InChI Key | DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4 |
PubChem CID | 11192 |
ChEBI | CHEBI:62984 |
IUPAC Name | zinc;diacetate |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10552062
|
Thermo Scientific Acros
370080250 |
25 g | Glass bottle |
111.56
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10292812
|
Thermo Scientific Acros
370081000 |
100 g | Glass bottle |
265.32
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
557-34-6 | |
183.48 | |
DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L | |
11192 | |
zinc;diacetate |
C4H6O4Zn | |
MFCD00012454 | |
zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4 | |
CHEBI:62984 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2] |
Specificatie
Zinc acetate | |
557-34-6 | |
Powder | |
C4H6O4Zn | |
MFCD00012454 | |
zinc acetate, zinc diacetate, zinc ii acetate, acetic acid, zinc salt, dicarbomethoxyzinc, acetic acid, zinc ii salt, zinc di acetate, galzin, zinc acetate anhydrous, siltex cl 4 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Zn+2] | |
183.48 | |
CHEBI:62984 | |
99% | |
Authentic |
83°C to 86°C | |
Gray-Green to Yellow | |
98.5% min. (Complexometry) | |
(CH3CO2)2Zn | |
15, 10327 | |
DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L | |
zinc;diacetate | |
11192 | |
183.48 | |
Pure | |
1% max. |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes serious eye damage.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiti
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-170-2
- Zinc acetate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.