Learn More
Yttrium(III) sulfate hydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
108.54 - 216.08
Chemische identificatiekenmerken
MDL-nummer MFCD00011472
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11322258
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
013155.14
25 g
108.54
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11332258
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
013155.22
100 g
216.08
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
MFCD00011472
Specificatie
Yttrium(III) sulfate hydrate
(REO)
14,10107
99.99%
Crystalline
MFCD00011472
465.99 (Anhydrous)
Reacton™
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures