Learn More
Yttrium(III) oxide, REacton™, nanopowder, 99.995% (REO), Thermo Scientific Chemicals
135.68 - 1061.28
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1314-36-9
Moleculaire formule O3Y2
Molecular Weight (g/mol) 225.81
MDL-nummer MFCD00011473
InChI Key RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diyttrium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11480660
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044048.14
25 g
135.68
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11345108
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044048.22
100 g
422.10
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11355108
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044048.36
500 g
1061.28
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1314-36-9
225.81
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
O3Y2
MFCD00011473
diyttrium(3+) trioxidandiide
Specificatie
Yttrium (III) oxide
1314-36-9
Powder
O3Y2
14,10107
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
diyttrium(3+) trioxidandiide
225.81
Reacton™
Air Sensitive
2410°C
White
(REO)
MFCD00011473
Insoluble in water. Soluble in alcohol and dilute acids.
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
225.81
99.995%
Odorless
5.01 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-233-5
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG3850000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Yttrium(III) oxide, nanopowder
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Yttrium oxide