Learn More
Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
198.99 - 503.51
Chemische identificatiekenmerken
CAS 207801-29-4
Moleculaire formule C15H21O6Y
Molecular Weight (g/mol) 386.23
MDL-nummer MFCD00013509
InChI Key CKIVBSKECCTIAG-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tris acetylacetonato yttrium n-hydrate, 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 90471001
SMILES [Y+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11302258
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
013154.14
25 g
198.99
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11312258
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
013154.22
100 g
503.51
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate acts as a precursor with europium nitrate and used for the preparation of eurobium-doped yttrium orthovanadate nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
207801-29-4
386.23
CKIVBSKECCTIAG-UHFFFAOYSA-N
90471001
C15H21O6Y
MFCD00013509
tris acetylacetonato yttrium n-hydrate, 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate
[Y+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specificatie
Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Powder
C15H21O6Y
tris acetylacetonato yttrium n-hydrate, 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate
CKIVBSKECCTIAG-UHFFFAOYSA-N
(E)-4-hydroxypent-3-en-2-one;yttrium;hydrate
90471001
99.9%
207801-29-4
(REO)
MFCD00013509
Insoluble in water.
[Y+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
386.23
386.24 (Anhydrous)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 239-607-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures