Learn More
Yttrium aluminum oxide, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Rare earth element doped yttrium aluminum oxide is used in solid state lasers
174.87 - 533.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12005-21-9 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00213958 |
Synoniem | Yttrium aluminum garnet; YAG |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15461707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041491.14 |
25 g |
174.87
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15471707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041491.22 |
100 g |
533.66
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Rare earth element doped yttrium aluminum oxide is used in solid state lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
12005-21-9 | |
MFCD00213958 | |
Yttrium aluminum garnet; YAG |
Specificatie
Yttrium aluminum oxide | |
12005-21-9 | |
(REO) | |
Yttrium aluminum garnet; YAG | |
99.9% | |
4.65 g/mL |
1760°C | |
Powder | |
MFCD00213958 | |
593.62 | |
1.833 |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 234-465-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures