Learn More
Ytterbium powder, -40 mesh, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
packaged under argon in glass bottle
117.59 - 460.29
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-64-4 |
---|---|
Moleculaire formule | Yb |
Molecular Weight (g/mol) | 173.05 |
MDL-nummer | MFCD00011286 |
InChI Key | NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n |
PubChem CID | 23992 |
ChEBI | CHEBI:33381 |
IUPAC Name | ytterbium |
SMILES | [Yb] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15490957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000408.04 |
2 g |
117.59
2 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15400967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000408.09 |
10 g |
460.29
10 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-64-4 | |
173.05 | |
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N | |
23992 | |
ytterbium |
Yb | |
MFCD00011286 | |
unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n | |
CHEBI:33381 | |
[Yb] |
Specificatie
Ytterbium | |
Powder | |
Yb | |
unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n | |
[Yb] | |
173.05 | |
CHEBI:33381 | |
Air and moisture sensitive |
7440-64-4 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011286 | |
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N | |
ytterbium | |
23992 | |
173.04 | |
6.97 |
Veiligheid en behandeling
P210-P223-P231+P232-P240-P241-P280-P335+P334-P370+P378q-P501c
H228-H260
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-173-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Ytterbium powder
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vaste stof Categorie 1
- Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H228-Ontvlambare vaste stof.
- H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P335+P334-Losse deeltjes van de huid afvegen In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
- P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .