Learn More
MP Biomedicals™ YPD (YEPD) Broth ( Powder)
Rich medium for the growth of S. cerevisiae in liquid medium
171.00 - 284.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit Molecular biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Vorm Powder
Kwaliteit Molecular biology
Producttype Microbiology Media
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11347749
Bekijk documenten
MP Biomedicals™
114001032
1000 g
284.00
1kg
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11337749
Bekijk documenten
MP Biomedicals™
114001022
454 g
171.00
454g
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Contains, dextrose, peptone, and yeast extract
  • pH 6.5 at 300°C
  • Bulk powder packaging
Formulation
  • 50g/L
  • Contents/liter: 20g peptone, 10g yeast extract, 20g dextrose
Yeast Cell Culture
Specificatie
Specificatie
Molecular biology Certified™
Powder
Microbiology Media
For growth of Saccharomyces cerevisiae in liquid medium
15°C to 30°C
Molecular biology
Casein Peptone type-M 20g/L, Yeast extract 10g/L, Dextrose 20g/L
Bulk Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 4 Years