Learn More
Xylenes, Honeywell
Puriss, for analysis (isomeric mixture)
426.65 - 1233.98
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1330-20-7
MDL-nummer MFCD00077264
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15601560
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
16446-2.5L
2.5 L
767.92
2.50 liter
15611560
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
16446-25L
2.5 L
1233.98
25 liter
15681550
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
16446-10L
10 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1330-20-7
MFCD00077264
Specificatie
Xylenes
0.86g/mL at 25°C
25°C (77°F)
MFCD00077264
1307
1330-20-7
0.07
C6H4(CH3)2
18mmHg (37.7°C)
106.17g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P260-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H226-H304-H312 + H332-H315-H319-H335-H373
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-535-7
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE2100000
Productidentificatie
  • Xylenes
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H312 + H332-Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.