Learn More
Ansell™ Winter Monkey Grip™ 23-193 Series PVC Heavy Duty Gloves
Provides excellent grip for handling oils and chemicals in cold environments and objects coated in grease and oils.
224.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit Standards CATEGORY II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI
Manchetmateriaal PVC
Coating Material PVC
Cut Resistance Rating Level 2
Materiaal PVC
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12680782
Bekijk documenten
Ansell™
23193100
10
224.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12690782
Bekijk documenten
Ansell™
23193110
11
224.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • PVC coating repels water, oil and grease and remains flexible at low temperatures
  • Foam insulation keeps hands warm
  • Excellent grip for safety when handling heavy-duty objects
  • Curved fingers, wing thumb and soft jersey cotton lining offers superior comfort
  • Keeps hands warm, dry and protected from abrasions
Specificatie
Specificatie
Standards CATEGORY II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI
PVC
PVC
Heavy-duty Gloves
Safety
Fully coated-palm
Oil and grease repellency
PVC
Level 2
Powder Free
23-193
Cotton Jersey
72 Pairs
23-193