Learn More
Sampling Systems™ Wide Sampler Cleaning Brushes
Ensure that the sampler is properly cleaned in order to prevent cross contamination. Sampling Systems™ Wide Sampler Cleaning Brushes are a range of brushes that are ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers.
25.55 - 44.65
Specificatie
Producttype | Cleaning Brush |
---|---|
Materiaal handgreep | Aluminum |
Diameter (metrisch) borstelhaar | 45 mm |
Voor gebruik met (apparatuur) | Tubes with 30 to 45mm Diameter |
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15809411
|
Sampling Systems™
8020J-1600 |
1600 mm |
40.04
1 stuk |
|
|||||
15819411
|
Sampling Systems™
8020J-2100 |
2100 mm |
44.65
1 stuk |
|
|||||
15829411
|
Sampling Systems™
8020J-600 |
600 mm |
25.55
1 stuk |
|
|||||
15899401
|
Sampling Systems™
8020J-1100 |
1100 mm |
33.44
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Hygienic nylon brushes
- Robust aluminum handle
- Wide brush shape
Specificatie
Cleaning Brush | |
Aluminum | |
45 mm | |
Tubes with 30 to 45mm Diameter |