Learn More
Buerkle™ Wide-Mouth Containers, HDPE
The Wide-mouth containers, HDPE are for storage or transport of liquids, powders or granules. The containers are made of HDPE.
48.10 - 66.95
Specificatie
Kleur Translucent
Beschrijving Wide mouth container
Voor gebruik met (toepassing) Storage or Transport of Liquids, Powders or Granules
Inclusief Screw cap
Materiaal HDPE
Meer specificaties weergeven
Waarschuwingen:
Keep the container upright when transporting liquids!
Producten 2
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10798164
Bekijk documenten
Buerkle™
1406-1005
5 L
48.10
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10043872
Bekijk documenten
Buerkle™
1406-1010
10 L
66.95
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Storage container
  • Made of HDPE
  • For liquids, powders or granules
Specificatie
Specificatie
Translucent
Storage or Transport of Liquids, Powders or Granules
HDPE
Ja
Ja
Square
HDPE
Wide mouth container
Screw cap
Each
Transparent
Wide
Wide Mouth Container
Screw Cap