Learn More
3M™ Witte beschermende coveralls van polypropyleen op SMS-basis, categorie I
Gebruik voor niet-gevaarlijke toepassingen. De witte coveralls van de 4500-serie voor eenmalig gebruik bieden Categorie I-bescherming van polypropyleen weefsel.
Merk: 3M™ 7000089591
77.11 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
CE Simple, Category 1 coverall is designed for domestic DIY use, light-duty industrial cleaning and maintenance applications, or environments where hygiene and cleanliness are important.- Excellent economic solution to keep the wearer clean and dry
- Suitable for non-hazardous applications
- Breathable and light-duty protection
- Strong, durable 45 gsm polypropylene fabric
- Storm flap over zip
- Elasticated hood, cuffs, ankles, and waist
Specificatie
Beschermende coverall | |
Unisex | |
Wit | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Stormflap over rits | |
Non-sterile | |
4500W | |
92 tot 100 cm | |
66 to 69 in. |
Gemiddeld | |
Polyethyleen | |
Ja | |
Elastisch | |
2 per paneelkap | |
Gestikte naad | |
Categorie I | |
36 tot 39 inch | |
Voor niet-gevaarlijke toepassingen | |
167 tot 176 cm |