Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Open-Top Screw Cap: Clear
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
147.00 - 246.00
Specificatie
Materiaal (bekleding) PTFE/Silicone
Kleur Clear
Materiaal Borosilicate Glass (Low Extractable)
Voor gebruik met (toepassing) Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Stijl Conical V
Meer specificaties weergeven
Inclusief: Silicone-lined, black phenolic screw caps faced with PTFE.
Producten 13
Produktcode Merk Volume (metrisch) Hoogte (metrisch) Diameter (metrisch) buiten Met schaalverdeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Hoogte (metrisch) Diameter (metrisch) buiten Met schaalverdeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11556305
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986293NG
0.3 mL 35 mm 13 mm Yes
187.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
13111813
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986298NG
2 mL 44 mm 20 mm Yes
202.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10299974
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986299NG
5 mL 65 mm 20 mm Yes
246.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10453265
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986287NG
3 mL 50 mm 20 mm No
181.00
Toevoegen aan winkelmandje
11576305
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986297NG
3 mL 50 mm 20 mm Yes
207.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12673355
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986282NG
0.3 mL 35 mm 12 mm No This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10297903
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986281NG
0.1 mL 35 mm 12 mm No
208.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11546305
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986283NG
0.3 mL 35 mm 13 mm No
147.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10378673
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986284NG
1 mL 44 mm 13 mm No
166.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11566305
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986294NG
1 mL 44 mm 20 mm Yes
182.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10298093
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986288NG
2 mL 44 mm 20 mm No
181.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10398913
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986289NG
5 mL 65 mm 20 mm No
229.00
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10603543
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W986290NG
10 mL 72 mm 24 mm No
200.00
6 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass.
Specificatie
Specificatie
PTFE/Silicone
Borosilicate Glass (Low Extractable)
Conical V
Phenolic
ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A
Clear
Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Screw
Screw Cap (Open-top)
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ with Open-Top Screw Cap: Clear