Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Tapered Tissue Grinder Replacement Mortars
For grinding connective as well as soft tissue
184.00 - 210.00
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) Ideal for homogenization of heart, muscle, lung, skin and plant tissue
Voor gebruik met (apparatuur) Tapered tissue grinder
Materiaal Borosilicate Glass
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Capaciteit Diameter (Engels) buiten Lengte (Engels) buis Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Capaciteit Diameter (Engels) buiten Lengte (Engels) buis Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12431491
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
358106
0.1 oz., 3mL 0.43 in. 3.38 in.
184.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12411491
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
358102
0.033 oz., 1mL 0.43 in. 1.92 in.
199.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11794189
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
358110
0.16 oz., 5mL 0.51 in. 3.66 in.
201.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11704199
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
358114
0.5 oz., 15mL 0.7 in. 4.48 in.
210.00
2 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Grinders are available with glass or fluoropolymer resin pestles
  • Glass pestles are ideal for the homogenization of heart, muscle, lung, skin, and plant tissue
  • Fluoropolymer resin pestles are ideal for use with soft tissues such as brain and feature a stainless steel shaft with a 6.3mm ( 1/4 in.) diameter
  • Grinding chamber is made of low extractable borosilicate glass
Specificatie
Specificatie
Ideal for homogenization of heart, muscle, lung, skin and plant tissue
Tapered tissue grinder
Borosilicate Glass
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Wheaton™ Tapered Tissue Grinder Replacement Mortars