Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Stoppers
Provides for extremely high chemical purity and low gas permeability. Wheaton™ Ultra Pure Straight Plug Stoppers are manufactured from an ultra pure bromobutyl formulation.
376.00 - 500.00
Specificatie
Autoclaveerbaar Autoclavable
Kleur Gray
Materiaal Bromobutyl Rubber
Producttype Straight Plug Stopper
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Diameter (Metric) Bottom Diameter (metrisch) boven Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (Metric) Bottom Diameter (metrisch) boven Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11778949
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W224100-400
7 mm 13 mm
376.00
Pack of 1000
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11708959
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W224100-405
13 mm 20 mm
500.00
Pack of 1000
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Autoclavable
  • Low level of extractables
  • Complies with US, European and Japanese Pharmacopeias
  • Free of latex, nitrosamines and 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
  • Compatible with applications such as Water for Injection (WFI) where rubber can cause problems
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
Gray
Bromobutyl Rubber
Straight Plug Stopper