Learn More
DWK Life Sciences Stoppen voor serumflessen en -flacons
Provide airtight covers
Merk:  DWK Life Sciences W224100-202
300.96 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktcode. 11764199
  • 350.00 / 1000 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Provide airtight covers
  • Flange-type stoppers are secured with aluminum crimp seals
  • Slotted and three-prong plug stoppers are for freeze-dry applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
2 cm
Past op openingen van serumflessen en -flacons met een binnendiameter van 1.3 cm, buitendiameter van 2 cm
Ja
Butyl Rubber
Vriesdrogen
50 Durometer
Grijs
Vriesdroogstop, 3 pootjes
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen