Learn More
DWK Life Sciences Kleuringspotten en accessoires
Staining Jars and Accessories
Merk:  DWK Life Sciences 900470
272.65 EUR valid until 2025-06-13
Use promo code "24123" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10264732
  • 287.00 / 6 stuks
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Coplin Staining Jar:
  • Made from soda-lime glass
  • 60mL capacity
Polypropylene Slide Grip:
  • Allows for easy and safe transfer of five slides
  • Fits into Wheaton Coplin staining jars
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Closure Included
Round
Natronkalkglas
Kleuring
5 objectglaasjes verticaal of 10 objectglaasjes met de achterzijde tegen elkaar aan
1.02 in.
1.02 in.
3.54 in.
9 cm
Glass
65 mL
Kleurbakje volgens Coplin
Wheaton-kleurbakjes volgens Coplin
1.02 x 1.02 inch (2.6 x 2.6 cm)
2.6 cm
2.6 cm
90 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen