Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap-on Style Stoppers for Vials and Serum Bottles
For maximum sealing of vials with blow-back glass finish
735.00
Specificatie
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
---|---|
Kleur | Gray |
Producttype | Plug Stopper |
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Materiaal | Hardheid | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) binnen | Materiaal | Hardheid | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
13108720
|
DWK Life Sciences
W224100-342 |
3cm | Bromobutyl Rubber | 50 Durometer |
735.00
1000 stuks |
|
|||
Beschrijving
For maximum sealing of vials with blow-back glass finish
- Made of gray bromobutyl
Not recommended for vials with a straight-walled finish.
Specificatie
Autoclavable | |
Gray | |
Plug Stopper |