Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polyethylene Snap Caps
All sizes have tabs for easy removal
48.65 - 390.00
Specificatie
Kleur | Natural |
---|---|
Materiaal | LDPE |
Certificeringen/conformiteit | ISO 9001 |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Diameter (metrisch) binnen | Aantal per doos | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Diameter (metrisch) binnen | Aantal per doos | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
10261292
|
DWK Life Sciences
242612 |
Snap cap sample bottle | 22 mm | 200 Cs. |
51.90
200 stuks |
|
|||
10790793
|
DWK Life Sciences
242615 |
Snap cap sample bottle | 30 mm | 200 Cs. |
48.65
|
|
|||
11788849
|
DWK Life Sciences
242616 |
Snap cap sample bottle | 34 mm | 200 Cs. |
74.45
200 stuks |
|
|||
11758859
|
DWK Life Sciences
242619 |
Snap cap sample bottle | 45 mm | 200 Cs. |
89.90
200 stuks |
|
|||
10205442
|
DWK Life Sciences
242782 |
EZ vial | 11 mm | 1000 Cs. |
390.00
1000 stuks |
|
|||
Beschrijving
For use with Snap Cap sample bottles.
- Natural low density polyethylene
- Snap Cap
- Color: Natural
- No liner
Specificatie
Natural | |
LDPE | |
ISO 9001 |