Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Polyacetal Clamps
Color-coded clamps hold standard taper joints securely under moderate pressure
222.00 - 239.00
Specificatie
Type Standard Taper Clamp
Materiaal POM Acetal
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Kleur Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Voor gebruik met (apparatuur) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12438922
Bekijk documenten
DWK Life Sciences™
297746
Yellow Kuderna Danish Evaporative Concentrator
222.00
Toevoegen aan winkelmandje
12448922
Bekijk documenten
DWK Life Sciences™
297749
Blue Kuderna Danish Evaporative Concentrator
230.00
Toevoegen aan winkelmandje
12458922
Bekijk documenten
DWK Life Sciences™
297752
Dark Green Wheaton Sulfide Distillation Kit
239.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Molded from polyoxymethylene (POM), an acetal resin
  • Will not scratch glass and can withstand temperatures up to 150°C
  • Resistant to bases and weak acids
  • Not resistant to halogen gases and concentrated acids
Specificatie
Specificatie
Standard Taper Clamp
POM Acetal