Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxide Cured Silicone Tubing For General Lab Use
Assembly consists of 1.5m (5 ft.) section of silicone tubing with a wall thickness of 2.3mm, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle.
95.30 - 231.00
Specificatie
Materiaal Silicone
Dikte (Engels) 0.09 in.
Dikte (metrisch) 2.3 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 8
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Overall Length (Metric) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Overall Length (Metric) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12411531
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
374308
8 mm 760 cm
214.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10118471
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
374314
8 mm 150 cm
213.00
Toevoegen aan winkelmandje
10352392
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
374313
6 mm 150 cm
205.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
12827913
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
374311
3 mm 150 cm
151.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11714269
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
374304
2 mm 760 cm
157.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10256862
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
374310
2 mm 150 cm
95.30
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10107624
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
374305
3 mm 760 cm
165.00
Toevoegen aan winkelmandje
12401531
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
374306
6 mm 760 cm
231.00
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Assembly consists of 1.5m (5 ft.) section of silicone tubing with a wall thickness of 2.3mm, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle
Specificatie
Specificatie
Silicone
0.09 in.
2.3 mm
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Wheaton™ Peroxide Cured Silicone Tubing For General Lab Use