Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips (15mm)
15mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
34.95 - 319.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | ISO 9001 |
---|---|
Drop Size | 41 μL |
Producttype | Dropper Tip |
Voor gebruik met (apparatuur) | Plastic dropping bottle |
Produktcode | Merk | Kleur | Materiaal | Aantal per doos | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kleur | Materiaal | Aantal per doos | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
12436061
|
DWK Life Sciences
W242424-A |
Blue | Polyethylene | 1000 Cs. |
319.00
1000 stuks |
|
|||
11744209
|
DWK Life Sciences
242424 |
Blue | LDPE | 100 Cs. |
36.20
100 stuks |
|
|||
12456061
|
DWK Life Sciences
W242425-A |
Gray | Polyethylene | 1000 Cs. |
319.00
1000 stuks |
|
|||
12476061
|
DWK Life Sciences
W242426-A |
Green | Polyethylene | 1000 Cs. |
319.00
1000 stuks |
|
|||
12448802
|
DWK Life Sciences
242426 |
Green | LDPE | 100 Cs. |
35.20
100 stuks |
|
|||
12456051
|
DWK Life Sciences
W242421-01-A |
Natural | LDPE | 1000 Cs. |
319.00
1000 stuks |
|
|||
12416061
|
DWK Life Sciences
W242423-A |
Orange | Polyethylene | 1000 Cs. |
299.00
1000 stuks |
|
|||
12476051
|
DWK Life Sciences
W242421-A |
Pink | Polyethylene | 1000 Cs. |
319.00
1000 stuks |
|
|||
12496061
|
DWK Life Sciences
W242427-A |
Purple | Polyethylene | 1000 Cs. |
319.00
1000 stuks |
|
|||
12604813
|
DWK Life Sciences
242427 |
Purple | LDPE | 100 Cs. |
35.20
100 stuks |
|
|||
12496051
|
DWK Life Sciences
W242422-A |
Red | Polyethylene | 1000 Cs. |
319.00
1000 stuks |
|
|||
10338393
|
DWK Life Sciences
242422 |
Red | LDPE | 100 Cs. |
35.20
100 stuks |
|
|||
12436071
|
DWK Life Sciences
W242430-A |
White | LDPE | 1000 Cs. |
319.00
1000 stuks |
|
|||
11754209
|
DWK Life Sciences
242430 |
White | LDPE | 100 Cs. |
34.95
100 stuks |
|
|||
12416071
|
DWK Life Sciences
W242428-A |
Yellow | Polyethylene | 1000 Cs. |
319.00
1000 stuks |
|
|||
Beschrijving
- Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
- Average drop size is 44μL ±6μL
Specificatie
ISO 9001 | |
41 μL | |
Dropper Tip | |
Plastic dropping bottle |