Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips
8mm extended controlled dropper tip made of LDPE (Low Density Polyethylene)
28.95 - 255.00
Producten 18
Produktcode Merk Kleur Materiaal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Materiaal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12436021
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W242404-A
Blue Polyethylene
253.00
1000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10697333
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
242404
Blue LDPE
28.95
100 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12456021
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W242405-A
Gray Polyethylene
253.00
1000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12438782
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
242405
Gray LDPE
28.95
100 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12476021
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W242406-A
Green Polyethylene
253.00
1000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12448782
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
242406
Green LDPE
28.95
100 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10285702
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W242401-01-A
Natural LDPE
255.00
Pack of 1000
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12416021
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W242403-A
Orange Polyethylene
253.00
1000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12418782
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
242403
Orange LDPE
30.45
100 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12476011
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W242401-A
Pink LDPE
253.00
Pack of 1000
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12488772
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
242401
Pink LDPE
28.95
100 stuks
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
12496021
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W242407-A
Purple Polyethylene
253.00
1000 stuks
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
11734209
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
242407
Purple LDPE
28.95
100 stuks
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
10348773
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W242402-A
Red Polyethylene
253.00
1000 stuks
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
10082643
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
242402
Red LDPE
28.95
100 stuks
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
10488623
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
242410
White LDPE
28.95
Pack of 100
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
12416031
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
W242408-A
Yellow Polyethylene
253.00
1000 stuks
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
10438063
missing translation for 'viewDocuments'
DWK Life Sciences
242408
Yellow LDPE
28.95
100 stuks
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
  • Average drop size is 44μL ±6μL
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt