Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Valumetric™ Bottles: With White PP Cap With PTFE-Faced Foamed PE Liner
For storage and samples of solids, dry powdered materials and liquids.
90.17 - 139.00
Specificatie
Kleur Clear
Materiaal Glass
Kleur van sluiting White
Producttype Storage Bottle
Bekleding sluiting PTFE/Polyethylene
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10264682
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W216971
30 mL
118.00
Toevoegen aan winkelmandje
10663533
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W216972
60 mL
121.00
Toevoegen aan winkelmandje
10552383
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W216973
125 mL
90.17
Toevoegen aan winkelmandje
10475052
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W216974
250 mL
112.00
24 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10709674
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W216975
500 mL
139.00
24 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
For storage and samples of solids, dry powdered materials and liquids
  • Ideal for use as sample bottles
  • Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
  • Made from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
  • Graduated in mL and oz.
Specificatie
Specificatie
Clear
White
PTFE/Polyethylene
Screw Cap
Glass
Storage Bottle