Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Roller Culture Vessels
Uniform quality and performance for higher cell yields
429.00 - 497.00
Specificatie
Kleur Clear
Diameter (Engels) 4.3 in.
Materiaal Borosilicate Glass
Afmetingen van sluiting 38-415 mm
Diameter (metrisch) 110 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Materiaal van sluiting Kleur van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Materiaal van sluiting Kleur van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11722963
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
348252
1380 mL Phenolic Black
438.00
Pack of 4
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12408952
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
348272
1380 mL Polypropylene White
429.00
Pack of 4
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12428952
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
348522
1760 mL Phenolic Black
497.00
Pack of 4
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11772963
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
348253
1760 mL Phenolic Black
444.00
Pack of 4
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12418952
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
348273
2000 mL Polypropylene White
437.00
Pack of 4
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Made from borosilicate glass, specially selected for optical clarity, interior surface smoothness, and absence of imperfections — and to exacting manufacturing tolerances.
  • Tapered neck (nominal I.D. of 29mm) is easy to clean
  • Supplied with deep-skirted 38-415 black phenolic screw caps with white styrene-butadiene rubber liners
  • Both bottles and caps are autoclavable
  • Nonsterile
Specificatie
Specificatie
Clear
Borosilicate Glass
110 mm
4.3 in.
38-415 mm
Screw Cap