Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-C Borosilicate Glass Screw Thread Sample Vials with Rubber-Lined Caps
Conveniently packed in two shrink-wrapped packs of 100 vials reducing contamination from corrugated material found in traditional packaging.
128.00 - 205.00
Specificatie
Materiaal (bekleding) 14B Rubber
Soort schroefdraad Screw
Materiaal van sluiting Phenolic
Autoclaveerbaar Autoclavable
Type sluiting Screw Cap
Meer specificaties weergeven
Producten 11
Produktcode Merk Volume (metrisch) Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13111803
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224720
1.8 mL Clear
134.00
Toevoegen aan winkelmandje
13121803
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224721
2.0 mL Clear
128.00
200 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
13131803
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224722
4.0 mL Clear
142.00
Toevoegen aan winkelmandje
11704269
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224726
16.0 mL Clear
168.00
200 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
13151803
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224725
12.0 mL Clear
145.00
200 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12442731
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224732
4.0 mL Amber
153.00
200 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12624793
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224731
2.0 mL Amber
140.00
200 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12422731
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224730
1.8 mL Amber
178.00
200 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
13141803
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224724
8.0 mL Clear
147.00
Toevoegen aan winkelmandje
10322492
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224734
8.0 mL Amber
162.00
Toevoegen aan winkelmandje
13161803
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
224728
24.0 mL Clear
205.00
200 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Economically priced vials shrink-wrapped in two packs of 100 each to reduce contamination from corrugated material
  • Caps are packed separately
  • Choice of amber or clear glass
Specificatie
Specificatie
14B Rubber
Phenolic
Screw Cap
Screw