Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Disposable Freezer Boxes
Use in freezers or at room temperature
149.00
Specificatie
Beschrijving Disposable
Materiaal Chipboard
Vorm Square
Type Freezer Box
Voor gebruik met (toepassing) Store Cryule Vials in Freezers or at Room Temperature
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Afmetingen (L x B x H) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Afmetingen (L x B x H) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12623415
Bekijk documenten
DWK Life Sciences™
651492
5 x 5 x 1.75 in.
149.00
Pack of 15
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Use in freezers or at room temperature
  • Stores 1 and 2mL cryogenic vials
  • Holds 81 freestanding or round bottom vials
  • Cardboard boxes withstand liquid nitrogen temperatures to -196°C (-320.8°F)
  • Polyethylene coated chipboard box for use with vapor phase of liquid nitrogen
Specificatie
Specificatie
Disposable
Square
Store Cryule Vials in Freezers or at Room Temperature
5 in.
5 in.
Chipboard
Freezer Box
81 Freestanding or Round Bottom Cryule Vials
12.7 cm
12.7 cm