Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Straight-Sided Jars with TFE-lined Caps
Ideal for soil sampling and environmental applications
61.90 - 103.00
Specificatie
Kleur Clear
Materiaal Soda Lime Glass
Kleur van sluiting White
Bekleding sluiting PTFE
Materiaal van sluiting Polypropylene
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10632373
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W216908
60 mL 53-400 mm
103.00
24 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10317092
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W216909
125 mL 58-400 mm
98.90
24 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11591115
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W216910
250 mL 70-400 mm
61.90
Toevoegen aan winkelmandje
11501125
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W216911
500 mL 89-400 mm
87.35
Toevoegen aan winkelmandje
10275302
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W216912
1000 mL 89-400 mm
94.90
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Ideal for soil sampling and environmental applications
Excellent for storage of dry materials and specimens, visible through clear Type III soda-lime glass
  • Walls allow for complete removal of contents
  • Wide-mouth design is great for large solid samples
  • Each case of Convenience Pack Bottles includes Hazard Communication labels for proper content identification and Tamper Evident labels to protect sample integrity in transit or long-term storage
Informatie over bestelling
Available with caps attached or without caps. Caps can be ordered separately.
Compliance
Clear USP Type III soda-lime glass
Specificatie
Specificatie
Clear
White
Polypropylene
Soda Lime Glass
PTFE
Screw Cap