Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Water-Jacketed Double Side Arm Spinner Flasks
Provide maximum surface between culture and glass flask
520.00 - 1365.00
Specificatie
Materiaal van sluiting Silicone Rubber
Oppervlaktelaag PTFE Resin
Autoclaveerbaar Autoclavable
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10224771
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
356943
25 mL
520.00
Toevoegen aan winkelmandje
10613492
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
356945
50 mL
650.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10366801
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
356946
125 mL
905.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10306901
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
356952
500 mL
1150.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10346851
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
356949
250 mL
930.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
10663872
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
DWK Life Sciences
356954
1000 mL
1365.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Borosilicate glass, USP Type I
  • PTFE-resin coated glass impeller does not protrude through cap and has bottom dimple for more efficient stirring
  • Silicone rubber-lined cap
  • Autoclavable
  • For suspension cell culture with a magnetic stirrer
  • 1 per case
Specificatie
Specificatie
Silicone Rubber
PTFE Resin
Autoclavable
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Water-Jacketed Double Side Arm Spinner Flasks