Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner Double Side Arm Flasks without Water Jacket
Provide maximum surface between culture and glass flask
176.00 - 1760.00
Specificatie
Materiaal van sluiting | Silicone Rubber |
---|---|
Oppervlaktelaag | PTFE Resin |
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Inclusief | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Inclusief | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10557131
|
DWK Life Sciences
356875 |
50 mL | Flask, impeller and caps |
417.00
|
|
||||
10694351
|
DWK Life Sciences
356879 |
250 mL | Flask, impeller and caps |
454.48
1 stuk |
|
||||
10556941
|
DWK Life Sciences
356873 |
25 mL | Flask, impeller and caps |
405.00
1 stuk |
|
||||
10345851
|
DWK Life Sciences
356890 |
8 L | Flask, impeller and caps |
1760.00
1 stuk |
|
||||
10142691
|
DWK Life Sciences
356887 |
3000 mL | Flask, impeller and caps |
1195.00
1 stuk |
|
||||
10374601
|
DWK Life Sciences
356884 |
1000 mL | Flask, impeller and caps |
765.00
1 stuk |
|
||||
10100721
|
DWK Life Sciences
356876 |
125 mL | Flask, impeller and caps |
449.28
1 stuk |
|
||||
10779721
|
DWK Life Sciences
356882 |
500 mL | Flask, impeller and caps |
769.00
1 stuk |
|
||||
12491421
|
DWK Life Sciences
356915 |
50 mL | Flask only |
176.00
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
Provide maximum surface between culture and glass flask
- PTFE-resin coated glass impeller does not protrude through cap and has bottom dimple for more efficient stirring
- Silicone rubber-lined cap
- Autoclavable
Specificatie
Silicone Rubber | |
PTFE Resin | |
Autoclavable |