Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass E-Z Vials Convenience Packs
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage.
56.35 - 111.00
Specificatie
Kleur | Amber |
---|---|
Diameter (metrisch) buiten | 12 mm |
Volume (metrisch) | 1.8 mL |
Hoogte (Engels) | 1.25 in. |
Soort hals | Crimp Top |
Produktcode | Merk | Kleur (afdichting) | Materiaal (bekleding) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Kleur (afdichting) | Materiaal (bekleding) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12404921
|
DWK Life Sciences
W225173-0207 |
Green | PTFE/Silicone |
89.00
100 stuks |
|
||||
12434921
|
DWK Life Sciences
W225173-0304 |
Blue | PTFE/Silicone/PTFE |
111.00
100 stuks |
|
||||
12494911
|
DWK Life Sciences
W225173-0204 |
Blue | PTFE/Silicone |
88.50
100 stuks |
|
||||
12434911
|
DWK Life Sciences
W225173-01 |
Natural | PTFE/Rubber |
56.35
100 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
12444911
|
DWK Life Sciences
W225173-0103 |
Red | PTFE/Rubber |
58.45
100 stuks |
|
||||
12464911
|
DWK Life Sciences
W225173-0107 |
Green | PTFE/Rubber |
58.45
100 stuks |
|
||||
12484911
|
DWK Life Sciences
W225173-0203 |
Red | PTFE/Silicone |
88.85
100 stuks |
|
||||
12474911
|
DWK Life Sciences
W225173-02 |
Natural | PTFE/Silicone |
86.75
100 stuks |
|
||||
12424921
|
DWK Life Sciences
W225173-0303 |
Red | PTFE/Silicone/PTFE |
111.00
100 stuks |
|
||||
12454911
|
DWK Life Sciences
W225173-0104 |
Blue | PTFE/Rubber |
58.45
100 stuks |
|
||||
Description
- Manufactured from certified clear and amber Type I borosilicate glass
- Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case
- 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Specifications
Amber | |
1.8 mL | |
Crimp Top | |
32 mm | |
Yes |
12 mm | |
1.25 in. | |
Crimp Cap | |
11 mm |