Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: With White PP Cap with PTFE-Faced, Foamed Polyethylene Liner
Ideal for use as sample bottles
94.20 - 126.00
Specificatie
Kleur Clear
Materiaal Soda Lime Glass
Kleur van sluiting White
Bekleding sluiting Polyethylene
Materiaal van sluiting Polypropylene
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10326472
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W217000
30 mL 33-400 mm
126.00
48 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10298123
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W217001
60 mL 38-400 mm
109.00
48 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12319899
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W217002
125 mL 48-400 mm
94.20
Toevoegen aan winkelmandje
10445805
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W217003
250 mL 58-400 mm
98.80
24 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12329899
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
W217004
500 mL 70-400 mm
104.00
24 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Ideal for use as sample bottles
  • Manufactured from Wheaton 800 glass, which meets USP Type III standards
  • Useful for dry powders, soil samples, and specimen storage
Specificatie
Specificatie
Clear
White
Polypropylene
Soda Lime Glass
Polyethylene
Screw Cap