Learn More
Cytiva Whatman™ Reeve Angel 202 Creped Qualitative Circles
For routine, noncritical laboratory filtration applications such as general chemistry, pharmacology, emulsions, petroleum testing, soaps and detergents
7.55 - 98.25
Specificatie
Indeling Disc
Poriegrootte 15 to 19 μm
Kwaliteit 202
Meer specificaties weergeven
Producten 11
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15590763
Bekijk documenten
Cytiva
5202-200
200 mm
26.90
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11727217
Bekijk documenten
Cytiva
5202-125
125 mm
11.35
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11737217
Bekijk documenten
Cytiva
5202-150
150 mm
15.20
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11304260
Bekijk documenten
Cytiva
5202-185
185 mm
21.70
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11767217
Bekijk documenten
Cytiva
5202-320
320 mm
56.80
Toevoegen aan winkelmandje
11707217
Bekijk documenten
Cytiva
5202-090
90 mm
7.55
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10430262
Bekijk documenten
Cytiva
5202-110
110 mm
9.05
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
12495372
Bekijk documenten
Cytiva
5202-400
400 mm
98.25
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11954175
Bekijk documenten
Cytiva
5202-240
24 cm
34.40
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
15500773
Bekijk documenten
Cytiva
5202-330
330 mm
60.80
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
11334260
Bekijk documenten
Cytiva
5202-250
250 mm
36.35
100 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
For routine, noncritical laboratory filtration applications such as general chemistry, pharmacology, emulsions, petroleum testing, soaps and detergents
  • Retentivity: Large crystalline coarse particles - 15-19μm
  • Filtration speed: medium-fast
  • Color: white
  • Material: cellulose
  • Thickness: 0.29mm
  • Contains wet-strength additives
Specificatie
Specificatie
Disc
15 to 19 μm
202