Learn More
Cytiva Kwalitatief filterpapier: Rond, klasse 1
Biedt gemiddelde retentie en stroomsnelheid. Whatman™ kwalitatief filterpapier van klasse 1 wordt vaak gebruikt bij de klaring van vloeistoffen, bodemanalyse en zaadtesten.
78.94 - 990.00
Specificatie
Indeling Vel
Materiaal Cellulose
Poriegrootte 11 μm
Filtreersnelheid 150 sec.
Debiet Gemiddeld
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Produktcode Merk Afmetingen (L x B) Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Afmetingen (L x B) Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11392815
Bekijk documenten
Cytiva
1001-813
26 x 31 mm (1 x 1.23 in.) 1000 per pak
78.94
1000 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11302825
Bekijk documenten
Cytiva
1001-824
75 x 100 mm (3 x 4 in.) 500 Pk.
82.40
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11312825
Bekijk documenten
Cytiva
1001-917
460 x 570 mm (18.11 x 22.45 in.) 100 per pak
218.00
100 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11322825
Bekijk documenten
Cytiva
1001-918
460 x 570 mm (18.11 x 22.45 in.) 500 Pk.
990.00
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11310404
Bekijk documenten
Cytiva
1001-929
600 x 600 mm (23.62 x 23.62 in.) 100 Pk.
217.00
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11332825
Bekijk documenten
Cytiva
1001-931
580 x 680 mm (22 x 26 in.) 100 Pk.
270.00
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11300404
Bekijk documenten
Cytiva
1001-932
580 x 680 mm (22 x 26 in.) 500 Pk.
854.00
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Covers a wide range of laboratory applications and is frequently used for clarifying liquids. Whatman™ Qualitative Filter Paper: Grade 1 Sheets are widely used standard grade filter paper for routine applications with medium retention and flow rates.
  • Partikelretentie: >11 μm
  • Porositeit: gemiddeld
  • Filtratiesnelheid†: ASTM™, 40 sec.; Herzberg, 150 sec.
  • Oppervlak: glad
Specificatie
Specificatie
Vel
11 μm
Gemiddeld
Grade 1
180 μm
Cellulose
150 sec.
A widely used standard grade filter paper for routine applications with medium retention and flow rate. It covers a wide range of laboratory applications and is frequently used for clarifying liquids.
Medium