Learn More
Cytiva Polycap-capsules, 150 TF, voor eenmalig gebruik
Polycap 150 TF filters for filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas
Merk:  Cytiva 2803T
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11389164
  • 874.00 / 5 stuks
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Integriteit toetsbaar
  • Bidirectionele stroming: voor bepaalde toepassingen kan oriëntatie nodig zijn
  • Filtermedia: Hydrofoob PTFE-membraan
Toepassingen:
Filtratie van organische oplossingen, agressieve oplossingen, lucht en gas; kan ook worden gebruikt als ontluchting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
PTFE
Polypropylene
4.1 bar (60 psi)
Polycap Filter Capsule
Polycap TF 150, 0.45 μm, with FNPT inlet and outlet (5 pcs)
0.45 μm
Female national pipe thread (FNPT)
Female national pipe thread (FNPT)
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen