Learn More
Brady™ Vinyl Mini Pictogram Safety Signs
11.25
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 |
---|---|
Afwerking | Gloss |
Materiaal | Vinyl |
Aantal | 96/Pk. |
Type kleefmiddel | Permanent Acrylic |
Produktcode | Merk | Weergegeven tekst | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Weergegeven tekst | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11898030
|
Brady™
286916 |
4: Emergency |
11.25
96 stuks |
|
|||||
11878030
|
Brady™
286905 |
2: Mandatory |
11.25
96 stuks |
|
|||||
11868030
|
Brady™
286904 |
Prohibition |
11.25
96 stuks |
|
|||||
11888030
|
Brady™
286906 |
3: Warning |
11.25
96 stuks |
|
|||||
Specificatie
BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844 | |
Vinyl | |
Permanent Acrylic | |
-18°C to 60°C |
Gloss | |
96/Pk. | |
0.061 mm | |
Global |