Learn More
Thermo Scientific Chemicals Victoria Blue B, pure
47.74 - 131.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 2580-56-5 |
---|---|
Moleculaire formule | C33H32ClN3 |
Molecular Weight (g/mol) | 506.09 |
MDL-nummer | MFCD00011878 |
InChI Key | LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | Basic Blue 26, C.I. 44045 |
PubChem CID | 17407 |
ChEBI | CHEBI:87651 |
IUPAC Name | [4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]naphthalen-1-ylidene]-phenylazanium;chloride |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10021901
|
Thermo Scientific Chemicals
190190250 |
25 g | Glass bottle |
47.74
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10249153
|
Thermo Scientific Chemicals
190191000 |
100 g | Glass bottle |
131.66
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
2580-56-5 | |
506.09 | |
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N | |
17407 | |
[4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]naphthalen-1-ylidene]-phenylazanium;chloride |
C33H32ClN3 | |
MFCD00011878 | |
Basic Blue 26, C.I. 44045 | |
CHEBI:87651 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-] |
Specificatie
Victoria blue B | |
2580-56-5 | |
MFCD00011878 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
Authentic | |
[4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylidene]naphthalen-1-ylidene]-phenylazanium;chloride | |
17407 | |
599 to 605nm (in ethanol) | |
5% max. (60°C) | |
Complies | |
Glistening Crystalline Powder |
206.0°C | |
C33H32ClN3 | |
Basic Blue 26, C.I. 44045 | |
LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-] | |
506.09 | |
CHEBI:87651 | |
506.09 | |
Pure | |
Brown |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 219-943-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Victoria Blue B
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.